Learn More
Ácido niflúmico EP Impureza F, Mikromol™
Descripción
Ácido niflúmico EP Impureza F
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-[(3-(Trifluoromethyl)phenyl)amino]pyridine-3-carboxylate (Niflumic Acid Methyl Ester) |
| CAS | 59361-45-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 2-[(3-(Trifluoromethyl)phenyl)amino]pyridine-3-carboxylate (Niflumic Acid Methyl Ester) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H11 F3 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]pyridine-3-carboxylate (Niflumic Acid Methyl Ester), Methyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]pyridine-3-carboxylate, Niflumic Acid Imp. F (EP), Niflumic Acid Methyl Ester, Niflumic Acid Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-21-13(20)11-6-3-7-18-12(11)19-10-5-2-4-9(8-10)14(15,16)17/h2-8H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | COC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |