Learn More
Ácido niflúmico EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30050406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050406 100 mg 100 miligramos
30049320 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0850.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido niflúmico EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide
CAS 72633-64-8
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H9 F3 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide, Niflumic Acid Imp. B (EP), Niflumic Acid Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-12(20)10-5-2-6-17-11(10)19/h1-7H,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES Oc1ncccc1C(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-hidroxi-N-[3-(trifluorometil)fenil]piridina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 282.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0616 g/mol