Learn More
Ácido niflúmico-d5 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Niflumic Acid-d5 |
| CAS | 1794811-58-7 |
| Fórmula molecular | C13H4D5F3N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic Acid-d5, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic Acid-d5, Actol-d5, Donalgin-d5, Flogovital-d5, Forenol-d5, Landruma-d5, Nifluminic Acid-d5, Nifluril-d5, UP 83-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)/i1D,2D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C(O)=O)C(NC2=C([2H])C([2H])=CC(C(F)(F)F)=C2)=N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,5,6-trideuterio-2-[2,3-dideuterio-5-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 287.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.093 |