Learn More
Nifenazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nifenazone |
| CAS | 2139-47-1 |
| Fórmula molecular | C17 H16 N4 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxamide','N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-, Nicotinamide','N-antipyrinyl- (6CI,7CI,8CI), 4-(Nicotinoylamino)antipyrine, 4-Nicotinamido-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Dolongan, N-Antipyrinylnicotinamide, N-Nicotinoylaminoantipyrine, Niapyrin, Nicazane, Nicodon, Nicodone, Nicofesone, Nicophesone, Nicophezon, Nicopyron, Nicoreumal, Nicoron, Nicotazone, Nicotinic acid 4-antipyrilamide, Nicotinoylantipyrine, Nicozone, Nifenazon, Nifenazone, Nikodon, Nikofezon, Niprazine, Phenicazone, Reupiron, Thylin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N4O2/c1-12-15(19-16(22)13-7-6-10-18-11-13)17(23)21(20(12)2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11H,1-2H3,(H,19,22) |
| SMILES | CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)c2cccnc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 308.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1273 |