Learn More
Nifenazone, MedChemExpress
Código de producto. 16477326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16477326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16477326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17475
MedChemExpress Nifenazone is a pyrazole drug which can be used in the in the treatment of a variety of rheumatic disorders.
Nifenazone is a pyrazole drug which can be used in the in the treatment of a variety of rheumatic disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifenazone
CAS 2139-47-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (54.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)NC2=C(C)N(C)N(C3=CC=CC=C3)C2=O
Peso molecular (g/mol) 308.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.33
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation