Learn More
Nifenazona, LoGiCal
Código de producto. 30460604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460604 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460604 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1883.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifenazone
CAS 2139-47-1
Nombres de analitos o componentes Nifenazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Pyridinecarboxamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-, Nicotinamide, N-antipyrinyl- (6CI,7CI,8CI), 4-(Nicotinoylamino)antipyrine, 4-Nicotinamido-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Dolongan, N-Antipyrinylnicotinamide, N-Nicotinoylaminoantipyrine, Niapyrin, Nicazane, Nicodon, Nicodone, Nicofesone, Nicophesone, Nicophezon, Nicopyron, Nicoreumal, Nicoron, Nicotazone, Nicotinic acid 4-antipyrilamide, Nicotinoylantipyrine, Nicozone, Nifenazon, Nifenazone, Nikodon, Nikofezon, Niprazine, Phenicazone, Reupiron, Thylin
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N4O2/c1-12-15(19-16(22)13-7-6-10-18-11-13)17(23)21(20(12)2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11H,1-2H3,(H,19,22)
Tipo de solución Neat
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)c2cccnc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)piridina-3-carboxamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 308.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1273 g/mol