Learn More
Cloruro de Nifekalant, TRC
Código de producto. 17942885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942885 1 g 1 g
17952025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17942885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4571001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130656-51-8
Fórmula molecular C19 H27 N5 O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 441.9091
Sinónimo 6-[[2-[(2-Hydroxyethyl)[3-(4-nitrophenyl)propyl]amino]ethyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione Hydrochloride, MS 551, Shinbit
Nombre IUPAC 6-[2-[2-hidroxietil-[3-(4-nitrofenil)propil]amino]etilamino]-1,3-dimetilpirimidina-2,4-diona; Cloruro
SMILES Cl.CN1C(=O)C=C(NCCN(CCO)CCCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])N(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifekalant Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27N5O5.ClH/c1-21-17(14-18(26)22(2)19(21)27)20-9-11-23(12-13-25)10-3-4-15-5-7-16(8-6-15)24(28)29;/h5-8,14,20,25H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.1779