Learn More
Monoamida de nifedipina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nifedipine Monoamide |
| CAS | 114709-68-1 |
| Fórmula molecular | C16 H17 N3 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxylic acid','5-(aminocarbonyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-','methyl ester, Methyl 5-Carbamoyl-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O5/c1-8-12(15(17)20)14(13(9(2)18-8)16(21)24-3)10-6-4-5-7-11(10)19(22)23/h4-7,14,18H,1-3H3,(H2,17,20) |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)N)C |
| Nombre IUPAC | 5-carbamoil-2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 331.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.1168 |