Learn More
Nifedipine, MedChemExpress
Description
Nifedipine (BAY-a-1040) is a potent calcium channel blocker and drug of choice for cardiac insufficiencies.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nifedipine |
| CAS | 21829-25-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H18N2O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | BAY-a-1040 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (288.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.89 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 346.33 |
| Show More |