Learn More
Nifedipina EP Impureza C (como mezcla E/Z), Mikromol™
Descripción
Nifedipina EP Impureza C (como mezcla E/Z)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| CAS | 39562-27-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nifedipine Imp. C (EP), Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate, Nifedipine Imp. C (EP) as E/Z-Mixture, Nifedipine Impurity C as E/Z-Mixture |
| SMILES | COC(=O)C(=Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])C(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 249.22 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |