Learn More
Nifedipina-d4 (2-nitrofenil-d4), CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nifedipine-D4 (2-nitrophenyl-D4) |
| CAS | 1219798-99-8 |
| Fórmula molecular | C17 D4 H14 N2 O6 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(6-nitrophenyl-2,3,4,5-d4)-, 3,5-dimethyl ester (ACI), 3,5-Dimethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(6-nitrophenyl-2,3,4,5-d4)-3,5-pyridinedicarboxylate (ACI), 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(6-nitrophenyl-2,3,4,5-d4)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3,5-dimethyl ester, Nifedipine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18 H,1-4H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(C2C(=C(C)NC(=C2C(=O)OC)C)C(=O)OC)c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 350.3593 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1416 g/mol |
| Show More |