Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nifedipina
Código de producto. 10405795 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10405795 1 g Frasco de vidrio 1 g
10365991 5 g Frasco de vidrio 5 g
10036213 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10405795 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 329270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.60€
    51.65€ / 1 g
    Ahorro 7.95€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 346.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21829-25-4
Fórmula molecular C17H18N2O6
Peso molecular (g/mol) 346.34
Número MDL MFCD00057326
Clave InChI HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
PubChem CID 4485
ChEBI CHEBI:7565
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifedipine
Punto de fusión 171.0°C to 175.0°C
Color Blanco a amarillo
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 22, V,4, 268
Índice Merck 15, 6613
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,dioxane,,methanol,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.3
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0% (on dried substance)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nifedipine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.