Learn More
Nidufexor, MedChemExpress
Código de producto. 16466997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466997 5 mg 5 miligramos
16460607 50 mg 50 miligramos
16455206 100 mg 100 miligramos
16444278 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109096
MedChemExpress Nidufexor (LMB763) is an orally-available farnesoid X receptor (FXR) agonist for the research of nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
Nidufexor (LMB763) is an orally-available farnesoid X receptor (FXR) agonist for the research of nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nidufexor
CAS 1773489-72-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H22ClN3O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo LMB763
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (170.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(C2=CC(Cl)=CC=C2OC3)=C3C(C(N(CC4=CC=CC=C4)CC5=CC=C(C(O)=O)C=C5)=O)=N1
Peso molecular (g/mol) 487.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.93
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation