Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para nidógeno-1/NID1 humano
Descripción
Este gen codifica un miembro de la familia de nidógenos de glicoproteínas de la membrana basal. La proteína interactúa con varios otros componentes de las membranas basales y puede desempeñar un papel en las interacciones celulares con la matriz extracelular.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P14543 |
| Intervalo del ensayo | De 0,123 a 30 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 100 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 4811 |
| Símbolo de gen | NID1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |