Learn More
Tartrato de nicotinilo, LoGiCal
Código de producto. 30460962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460962 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460962 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1600.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinyl Tartrate
CAS 6164-87-0
Nombres de analitos o componentes Nicotinyl Tartrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H7 N O . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Pyridinemethanol, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), 3-Pyridinemethanol, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), 3-Pyridinemethanol, tartrate (1:1) (salt) (8CI), 3-(Hydroxymethyl)pyridine tartrate, 3-Hydroxymethylpyridine hydrogen tartrate, 3-Pyridylcarbinol bitartrate, 3-Pyridylmethanol tartrate, Danaden, NSC 147492, Neu-2121, Niacol, Nicotinyl alcohol tartrate, Nicotinyl tartrate, Niltuvin, Pyridyl-3-carbinol tartrate, Radecol, Roniacol tartrate, Ronicol, Ronicol Retard, Ronicol Timespan, Ronicol tartrate, β-Pyridylcarbinol tartrate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO.C4H6O6/c8-5-6-2-1-3-7-4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4,8H,5H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES OCc1cccnc1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; piridin-3-ilmetanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 259.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0692 g/mol