Learn More
Ácido nicotínico-d4 (piridil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinuric Acid-d4 |
| CAS | 1216737-36-8 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H4 N2 O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4 H,5H2,(H,10,13)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[(2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carbonil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 184.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0786 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |