Learn More
Ácido nicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinuric Acid |
| CAS | 583-08-4 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Glycine','N-(3-pyridinylcarbonyl)-, Glycine','N-nicotinoyl- (6CI,7CI,8CI), (Nicotinoylamino)acetic acid, 2-(Nicotinylamino)acetic acid, NSC 71273, Nicotinoylglycine, Nicotinuric acid, Nicotinylglycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4H,5H2,(H,10,13)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(piridina-3-carbonilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 180.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0535 |