Learn More
Nicotinuric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16465576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16465576 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16465576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113353
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Nicotinuric acid is an acyl glycine. Nicotinuric acid is a metabolite of nicotinic acid.
Nicotinuric acid is an acyl glycine. Nicotinuric acid is a metabolite of nicotinic acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinuric acid
CAS 583-08-4
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8N2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.56 mg/mL (8.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=CN=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid