Learn More
Ácido nicotínico, LoGiCal
Descripción
Ácido nicotínico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinuric Acid |
| CAS | 583-08-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Nicotinuric Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Glycine, N-(3-pyridinylcarbonyl)-, Glycine, N-nicotinoyl- (6 CI,7 CI,8 CI), (Nicotinoylamino)acetic acid, 2-(Nicotinylamino)acetic acid, NSC 71273, Nicotinoylglycine, Nicotinuric acid, Nicotinylglycine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4 H,5H2,(H,10,13)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(piridina-3-carbonilamino)acético |
| Mostrar más |