Learn More
Ácido nicotinúrico-d4, TRC
Código de producto. 30468327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30468327 10 mg
30464745 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30468327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN43350210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216737-36-8
Fórmula molecular C8 2H4 H4 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 184.19
Sinónimo 2-[(2,4,5,6-Tetradeuteriopyridine-3-carbonyl)amino]acetic acid, Nicotinuric-d4 Acid (pyridyl-d4), Nicotinuric Acid-d4, Nicotinuric Acid-D4 (pyridyl-D4), (Nicotinoyl-d4-amino)acetic acid, 2-(Nicotinylamino-2,4,5,6-d4)acetic acid, Nicotinoyl-d4-glycine
Nombre IUPAC 2-[(2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-amino)acético
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinuric Acid-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4H,5H2,(H,10,13)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0786
Porcentaje de pureza >95%