Learn More
Ácido nicotinúrico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424629 5 g 5 g
15434629 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62215.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La medición de los niveles de NUA en la orina se utiliza para indicar un posible catabolismo elevado de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD). El NUA puede usarse como referencia (curva estándar) en el análisis del NAD y el catabolismo de NUA. Es un antiproliferativo.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, metanol, agua y 1M NH4OH (50 mg/ml).
Notas
Almacenar a -20 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-08-4
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.163
Número MDL MFCD00023578
Clave InChI ZBSGKPYXQINNGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicotinuric acid, nicotinylglycine, nicotinoylglycine, 2-nicotinamido acetic acid, n-nicotinoylglycine, n-pyridin-3-ylcarbonyl glycine, nicotinoyl-glycine, n-nicotinylglycine, nicotinurate, n-nicotinoyl-glycine
PubChem CID 68499
ChEBI CHEBI:7563
Nombre IUPAC ácido 2-(piridina-3-carbonilamino)acético
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinuric acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,water,and 1M NH4OH (50mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino