Learn More
Clorhidrato de cloruro de nicotinoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinoyl Chloride Hydrochloride |
| CAS | 20260-53-1 |
| Fórmula molecular | C6H5Cl2NO |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride, Nicotinic Acid Chloride Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5;/h1-4H;1H |
| SMILES | Cl.ClC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de piridina-3-carbonilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.9748 |