Learn More
Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428206 10 g 10 g
11438206 50 g 50 g
11448206 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15317.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20260-53-1 | C6H5Cl2NO | 178.012 g/mol
Nicotinoyl chloride hydrochloride was used in the preparation of 1-[5-O-tert-butyldimethylsilyl-2-deoxy-2-fluoro-3-O-(3-pyridylcarbonyl)-β-D-ribofuranosyl]uracil, bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene derivatives and 7,16-dinicotinoylated or 7,16-diisonicotinoylated compounds via reaction with tetraaza[14]annulene and its complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de cloruro de nicotinoílo se utilizó en la preparación de derivados de 1-[5-O-terc-butildimetilsilil-2-deoxi-2-fluoro-3-O-(3-piridilcarbonil)-β-D-ribofuranosil]uracilo y bis(etilenoditio)tetratiafulvaleno y compuestos 7,16-dinicotinoilados o 7,16-diisonicotinoilados mediante la reacción con tetraaza[14]anuleno y sus complejos.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20260-53-1
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 178.012
Número MDL MFCD00012820
Clave InChI MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-3-carbonyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, nicotinic acid chloride hydrochloride, nicotinoylchloride hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride 1:1, nicotinyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride hcl
PubChem CID 88438
Nombre IUPAC cloruro de piridina-3-carbonilo; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinoyl chloride hydrochloride
Punto de fusión 149°C to 155°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 3655772
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.02
Porcentaje de pureza 98%