Learn More
Clorhidrato de cloruro de nicotinoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15119273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15119273 100 g Frasco de vidrio 100 g
10582491 5 g Frasco de vidrio 5 g
10265381 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15119273 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338411000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20260-53-1 | C6H4ClNO·HCl | 178.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20260-53-1
Fórmula molecular C6H4ClNO·HCl
Peso molecular (g/mol) 178.02
Número MDL MFCD00012820
Clave InChI MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-3-carbonyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, nicotinic acid chloride hydrochloride, nicotinoylchloride hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride 1:1, nicotinyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride hcl
PubChem CID 88438
Nombre IUPAC cloruro de piridina-3-carbonilo; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinoyl chloride hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 151.0°C to 156.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nicotinoyl chloride hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.