Learn More
Nicotinonitrilo-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyanopyridine-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 1020719-32-7 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 N2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5 H/i1D,2 D,3 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c(C#N)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 108.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108,0626 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química |