Learn More
Anilida nicotínica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinic Anilide |
| CAS | 1752-96-1 |
| Fórmula molecular | C12 H10 N2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O/c15-12(10-5-4-8-13-9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15) |
| SMILES | O=C(Nc1ccccc1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | N-fenilpiridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0793 |