Learn More
Ácido Nitínico Ribósido, TRC
Código de producto. 30008055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008055 25 mg 25 miligramos
30007554 5 mg 5 miligramos
30004503 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN42940025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17720-18-2
Fórmula molecular C11 H13 N O6
Peso molecular (g/mol) 255.22
Sinónimo Nicotinic riboside, Nicotinic acid ribonucleoside
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il]piridina-1-ium-3-carboxilato
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)[n+]2cccc(c2)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinic acid riboside
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO6/c13-5-7-8(14)9(15)10(18-7)12-3-1-2-6(4-12)11(16)17/h1-4,7-10,13-15H,5H2/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0743