Learn More
Nicotinic acid N-oxide, MedChemExpress
Código de producto. 16432309
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16432309 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16432309 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1061
MedChemExpress Nicotinic acid N-oxide is used to treat hyperlipoidemia.
Nicotinic acid N-oxide is used to treat hyperlipoidemia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid N-oxide
CAS 2398-81-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H5NO3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (179.71 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C=CC=1)=CN1=O)O
Peso molecular (g/mol) 139.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation