Learn More
N-óxido de ácido nicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10435852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10435852 5 g Frasco de vidrio 5 g
10427730 100 g Frasco de plástico 100 g
10209183 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10435852 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2398-81-4 | C6H6NO3 | 140.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2398-81-4
Fórmula molecular C6H6NO3
Peso molecular (g/mol) 140.12
Número MDL MFCD00006201
Clave InChI GDILJONVBZVAFH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo nicotinic acid n-oxide, oxiniacic acid, nicotinic acid 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, nicotinic acid oxide, n-hydroxynicotinic acid, 3-carboxypyridin-1-ium-1-olate, 3-carboxypyridine n-oxide, 3-carboxypyridine 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid oxide
PubChem CID 16976
Nombre IUPAC ácido 1-oxidopiridin-1-io-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C[NH++]([O-])[CH-]C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid N-oxide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 260.0°C to 262.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7040
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino