Learn More
Éster de ácido nicotínico N-hidroxisuccinimida, TRC
Código de producto. 30479828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479828 5 mg -
30471143 100 mg -
30474604 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4292555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78348-28-4
Fórmula molecular C10 H8 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 220.18
Sinónimo 3-Pyridinecarboxylic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, N-(3-Pyridinyloyloxy)succinimide, N-(Nicotinoyloxy)succinimide, Succinimidyl Nicotinate
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) piridina-3-carboxilato
SMILES O=C(ON1C(=O)CCC1=O)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O4/c13-8-3-4-9(14)12(8)16-10(15)7-2-1-5-11-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0484
Porcentaje de pureza >95%