Learn More
Ácido nicotínico, Mikromol™
Código de producto. 17953006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953006 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17953006 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0553.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido nicotínico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Nombres de analitos o componentes Niacin (Nicotinic Acid)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H5 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC ácido piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 123.11
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 123,032 g/mol