Learn More
Ácido nicotínico, LoGiCal
Código de producto. 30459366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459366 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459366 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0553.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Nombres de analitos o componentes Niacin (Nicotinic Acid)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H5 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC ácido piridina-3-carboxílico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 123.11
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 123,032 g/mol