Learn More
Ácido nicotínico EP Impureza I, Mikromol™
Código de producto. 30049096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049096 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049096 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0553.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza I del ácido nicotínico EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitropyridine
CAS 940-06-7
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dinitropyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H3 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,5-Dinitropyridine, Nicotinic Acid Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3N3O4/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6-2-4/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cncc(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3,5-dinitropiridina
Peso molecular (g/mol) 169.1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0124 g/mol