Learn More
Ácido nicotínico-d4, TRC
Código de producto. 30467681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30467681 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30467681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN429253100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic-d4 Acid
CAS 66148-15-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H4 H N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Nicotinic Acid-D4, 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 127.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0571
Porcentaje de pureza >95