Learn More
Ácido nicotínico-d3 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinic Acid-d3 (major) |
| CAS | 861405-75-6 |
| Fórmula molecular | C6H2D3NO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Nicotinic Acid D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1cc(C(=O)O)c([2H])nc1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 126.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0509 |