Learn More
Ácido nicotínico Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30136825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136825 10 mg 10 miligramos
30008395 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN42926010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24719-73-1
Fórmula molecular C12 H13 N O8
Peso molecular (g/mol) 299.23
Sinónimo Glucopyranuronic acid, 1-nicotinate, β-D- (6CI,8CI), Nicotinic acid, 1-ester with β-D-glucopyranuronic acid (8CI), Nicotinic Acid Acyl-β-D-glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(piridina-3-carboniloxi)oxano-2-carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2cccnc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic Acid Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO8/c14-6-7(15)9(10(17)18)20-12(8(6)16)21-11(19)5-2-1-3-13-4-5/h1-4,6-9,12,14-16H,(H,17,18)/t6-,7-,8+,9-,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0641