Learn More
Ácido nicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480573 5000 g 5000 g
11470573 250 g 250 g
11460573 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12683.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Vitamin of the B complex with hypolipidemic properties occurring in various animal and plant tissues. Required by the body for the formation of coenzymes NAD and NADP.Nicotinic acid is used as an antidyslipidemic agent. It is also used to improve all lipoproteins well above the vitamin requirement and lowers the total cholesterol, bad LDL-cholesterol, and triglyceride levels. Further, it is used as a food additive in food industries, cosmetics and pharmaceuticals. In addition to this, it is used in medication, nutrient, enriched flours and in electroplating baths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Vitamina del complejo B con propiedades hipolipidemiantes presente en diversos tejidos animales y vegetales. Requerida por el cuerpo para la formación de coenzimas NAD y NADP. El ácido nicotínico se utiliza como un agente antidislipidémico. También se utiliza para mejorar todas las lipoproteínas muy por encima del requisito vitamínico y reduce el colesterol total, el colesterol de las ″LDL″ y los niveles de triglicéridos. Además, se utiliza como aditivo alimentario en la industria alimentaria, cosméticos y productos farmacéuticos. Asimismo, se utiliza en medicamentos, nutrientes, harinas enriquecidas y en baños de electrochapado.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol y éter etílico. Insoluble en la mayoría de disolventes lipídicos.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-67-6
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.11
Número MDL MFCD00006391
Clave InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
Nombre IUPAC ácido piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid
Punto de fusión 236°C to 239°C
Densidad 1.4
pH 2.7
Temperatura de inflamación 293°C (559°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 5000 g
Beilstein 109591
Índice Merck 14,6525
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in most lipid solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinecarboxylicacid