Learn More
Ácido nicotínico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15119173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15119173 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10591561 5 g Frasco de vidrio 5 g
10591751 100 g Frasco de plástico 100 g
10081320 500 g Frasco de plástico 500 g
10722374 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15119173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128290100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-67-6
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.11
Número MDL MFCD00006391
Clave InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
Nombre IUPAC ácido piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid
Nombre de nota 99.5%
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 236.0°C to 239.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 1 hr.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Tambor de plástico
Cantidad 10 kg
Beilstein 22,38
Índice Merck 15,661
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo