Learn More
Ácido nicotínico-13C6, TRC
Código de producto. 30010630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30010630 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30010630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4292521MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid-13C6
CAS 1189954-79-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C6 H5 N O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Nicotinic Acid-13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-^{13}C_{5})piridina-3-ácido carboxílico
Peso molecular (g/mol) 129.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0522
Porcentaje de pureza >95%