Learn More
Éster de N-hidroxisuccinimida del ácido nicotínico-13C6,d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinic Acid-13C6','d4 N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 1209457-55-5 |
| Fórmula molecular | 13C6 C4 D4 H4 N2 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Nicotinic Acid 13C6,D4 N-Hydroxysuccinimide Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O4/c13-8-3-4-9(14)12(8)16-10(15)7-2-1-5-11-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2/i1+1D,2+1D,5+1D,6+1D,7+1,10+1 |
| SMILES | [2H][13c]1n[13c]([2H])[13c]([13C](=O)ON2C(=O)CCC2=O)[13c]([2H])[13c]1[2H] |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2,4,5,6-tetradeuterio(2,3,4,5,6-13C5)piridina-3-(13C)carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 230.162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.094 |