Learn More
Ácido nicotínico-13C6 (100 ug/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30392197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30392197 1x1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT15871X1ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid-13C6
CAS 1189954-79-7
Fórmula molecular 13C6 H5 N O2
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo Nicotinic Acid-13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
Nombre IUPAC ácido (2,3,4,5,6-^{13}C_{5})piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 129.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0522
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/mL