Learn More
Ácido nicotínico-13C6 (100 μg/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30008589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008589 2 x 1 mL 2 ml
30005114 5 x 1 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT15872X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189954-79-7
Fórmula molecular 13C6 H5 N O2
Peso molecular (g/mol) 129.07
Sinónimo Nicotinic Acid-13C6
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-^{13}C_{5})piridina-3-ácido carboxílico
SMILES O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid-13C6
Cantidad 2 x 1 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0522
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nicotinic acid-13C6 100 μg/mL