Learn More
Ácido nicotínico-13C1 (~1 % sin marcar), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nicotinic Acid-13C1 |
| CAS | 57987-14-1 |
| Fórmula molecular | C513CH5NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxylic Acid-13C1, 3-Carboxylpyridine-13C1, 3-Carboxypyridine-13C1 Akotin-13C1, Apelagrin-13C1, Niacin-13C1, Niacor-13C1, Niaspan-13C1, Nicacid-13C1, Pelonin-13C1, Vitamin B3-13C1, Vitamin B5-13C1, Wampocap-13C1, β-Pyridinecarboxylic Acid-13C1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i6+1 |
| SMILES | O[13C](C1=CC=CN=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 124.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0354 |