Learn More
Ácido nicotínico 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326555 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326555 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15521000AL10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Nombres de analitos o componentes Niacin (Nicotinic Acid)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H5 N O2
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC ácido piridina-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 123.11
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 123,032 g/mol