Learn More
Ácido nicotínico 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Niacin (Nicotinic Acid) |
| CAS | 59-67-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Niacin (Nicotinic Acid) |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C6 H5 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9) |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | OC(=O)c1cccnc1 |
| Show More |