Learn More
Nicotina bitartrato dihidrato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11482902 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
11482902 250 mg
1 options
Código de producto. 11482902 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215355483
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
CAS: 6-3-6019 | C18H30N2O14 | 498.44 g/mol
Fórmula molecular C18H30N2O14
Peso molecular (g/mol) 498.44
Número MDL MFCD00150899
Clave InChI LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine Bitartrate Dihydrate
CAS 6-3-6019
Punto de fusión 93 °C a 95 °C (literatura)
Color Blanco
pH 3,18 (sol. acuosa al 10%) (bibliografía)
Cantidad 250 mg
Sinónimo nicotine ditartrate dihydrate, unii-r7m676m8yv, nicotine bitartrate usan, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine;dihydrate, nicotine bitartrate who-dd, nicotine acid tartrate dihydrate, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine bis 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate dihydrate, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine; dihydrate, 3-2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl pyridine, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:2 , dihydrate
Información de solubilidad Soluble en agua (50mg/mL - de claro a ligeramente nebuloso, de incoloro a tenue amarillo) o alcohol.
Nombre IUPAC ácido bis((2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico) 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.44
Forma física Polvo