Learn More
Salicilato de nicotina, TRC
Código de producto. 30041310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041310 25 mg 25 miligramos
30005274 50 mg 50 miligramos
30011957 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN42801025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29790-52-1
Fórmula molecular C10 H14 N2 . C7 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 300.35
Sinónimo 2-Hydroxybenzoic acid compd. with 3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine (1:1), 2-Hydroxybenzoic acid compd. with (S)-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine (1:1), Nicotine monosalicylate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine mono(2-hydroxybenzoate), 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine mono(2-hydroxybenzoate), Salicylic acid compd. with nicotine (1:1), 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine salicylate, Eudermol, Nicotine salicylate
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibenzoico; 3-[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]piridina
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.OC(=O)c3ccccc3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine Salicylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2.C7H6O3/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-4,8H,(H,9,10)/t10-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1474
Porcentaje de pureza >95%