Learn More
Nicotina N-Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30005158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005158 10 mg 10 miligramos
30009404 1 mg 1 miligramo
30007872 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN42457510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153536-53-9
Fórmula molecular C16 H22 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 338.36
Sinónimo Pyridinium, 1-β-D-glucopyranuronosyl-3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-, inner salt, Pyridinium, 1-β-D-glucopyranuronosyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, inner salt, (S)-, Nicotine N-glucuronide, Nicotine N-β-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[3-[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]piridina-1-ium-1-il]oxano-2-carboxilato
SMILES CN1CCC[C@H]1c2ccc[n+](c2)[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine-N-beta-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22N2O6/c1-17-6-3-5-10(17)9-4-2-7-18(8-9)15-13(21)11(19)12(20)14(24-15)16(22)23/h2,4,7-8,10-15,19-21H,3,5-6H2,1H3/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1478
Porcentaje de pureza >95%