Learn More
Nicotina [de un solo uso], Mikromol™
Código de producto. 17968379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17968379 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17968379 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0517.000100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nicotina [de un solo uso]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine
CAS 54-11-5
Nombres de analitos o componentes Nicotine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C10 H14 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-Nicotine, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, Exodus, Flux Maag, Habitrol, L-Nicotine, NSC 5065, Nicabate, Nicoderm, Nicolan, Niconil, Nicopatch, Nicorette, Nicotell TTS, Nicotin, Nicotinell, Nicotrol, Nikofrenon, Niquitin, Tabazur, XL All Insecticide, l-Nicotine, Nicotine (8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, (-)-beta-Pyridyl-alpha-N-methylpyrrolidine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina
Peso molecular (g/mol) 162.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162,1157 g/mol