Learn More
Nicotina [de un solo uso], LoGiCal
Código de producto. 30457562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30457562 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30457562 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0517.00100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Nicotine
CAS 54-11-5
Nombres de analitos o componentes Nicotine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C10 H14 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-Nicotine, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, Exodus, Flux Maag, Habitrol, L-Nicotine, NSC 5065, Nicabate, Nicoderm, Nicolan, Niconil, Nicopatch, Nicorette, Nicotell TTS, Nicotin, Nicotinell, Nicotrol, Nikofrenon, Niquitin, Tabazur, XL All Insecticide, l-Nicotine, Nicotine (8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, (-)-beta-Pyridyl-alpha-N-methylpyrrolidine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 162.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162,1157 g/mol